1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10126-1G
PC10126-5G
APOSPC10126-1GEA
154
EUR
APOSPC10126-1G
APOSPC10126-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₁₆H₁₂ClF₃N₄ Schmelzpunkt: 92…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791148 CAS-Nummer: 446276-01-3 |