1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC10131-500MG PC10131-1G
APOSPC10131-500MGEA 496 EUR
APOSPC10131-500MG APOSPC10131-1G
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Molecular Weight: 284.24 g/mol
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215392
CAS-Nummer: 109925-28-2