3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10140-1G PC10140-250MG
APOSPC10140-1GEA 481 EUR
APOSPC10140-1G APOSPC10140-250MG
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Formel: C₉H₁₆F₃NO₂
Molecular Weight: 227.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001226
CAS-Nummer: 667938-72-9