Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}benzoate
PC10141-1G PC10141-5G
APOSPC10141-1GEA 228 EUR
APOSPC10141-1G APOSPC10141-5G
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Formel: C₁₄H₉ClF₃NO₂S
Molecular Weight: 347.75 g/mol
Schmelzpunkt: 101…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001227
CAS-Nummer: 385383-52-8