Ethyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC10143-1G PC10143-5G
APOSPC10143-1GEA 29 EUR
APOSPC10143-1G APOSPC10143-5G
Ethyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 292,65 g/mol
Schmelzpunkt: 132…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01833013
CAS-Nummer: 353258-31-8