2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Fluorobenzylthio)benzoic acid
PC10145-1G
PC10145-500MG
PC10145-5G
APOSPC10145-1GEA
172
EUR
APOSPC10145-1G
APOSPC10145-500MG
APOSPC10145-5G
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₁FO₂S Molecular Weight: 262,3 g/mol Schmelzpunkt: 183…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02937499 CAS-Nummer: 385383-44-8 |