4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(2-Fluorobenzyloxy)benzonitrile
PC10149-10G
PC10149-1G
PC10149-5G
APOSPC10149-10GEA
372
EUR
APOSPC10149-10G
APOSPC10149-1G
APOSPC10149-5G
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₀FNO Molecular Weight: 227.24 g/mol Schmelzpunkt: 80…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02681655 CAS-Nummer: 852690-97-2 |