5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10151-1G PC10151-250MG
APOSPC10151-1GEA 180 EUR
APOSPC10151-1G APOSPC10151-250MG
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₈H₅F₃N₂S
Molecular Weight: 218,2 g/mol
Schmelzpunkt: 120…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00459838
CAS-Nummer: 128228-96-6