4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzamidoxime
PC10168-1G PC10168-500MG
APOSPC10168-1GEA 473 EUR
APOSPC10168-1G APOSPC10168-500MG
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Formel: C₁₄H₁₃FN₂O₂
Molecular Weight: 260.27 g/mol
Schmelzpunkt: 138…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662630
CAS-Nummer: 261965-35-9