[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10174-1G
PC10174-500MG
PC10174-5G
APOSPC10174-1GEA
533
EUR
APOSPC10174-1G
APOSPC10174-500MG
APOSPC10174-5G
[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₀H₁₃FO₂ Molecular Weight: 184.21 g/mol Schmelzpunkt: 52…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091005 CAS-Nummer: 449778-58-9 |