N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC10176-1G
PC10176-5G
APOSPC10176-1GEA
183
EUR
APOSPC10176-1G
APOSPC10176-5G
N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
Formel:
C₉H₉F₃N₂O₂ Molecular Weight: 234.18 g/mol Schmelzpunkt: 76…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090466 CAS-Nummer: 690632-15-6 |