N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC10178-1G PC10178-500MG PC10178-5G
APOSPC10178-1GEA 217 EUR
APOSPC10178-1G APOSPC10178-500MG APOSPC10178-5G
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Formel: C₇H₇F₂N₃O
Molecular Weight: 187.15 g/mol
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791164
CAS-Nummer: 171277-87-5