2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC10180-1G
PC10180-500MG
APOSPC10180-1GEA
799
EUR
APOSPC10180-1G
APOSPC10180-500MG
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₀ClF₃N₄S Molecular Weight: 358.77 g/mol Schmelzpunkt: 199…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00180796 CAS-Nummer: 321430-41-5 |