3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10185-1G
PC10185-5G
APOSPC10185-1GEA
434
EUR
APOSPC10185-1G
APOSPC10185-5G
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formel:
C₁₅H₁₁FO₃ Schmelzpunkt: 205…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091006 CAS-Nummer: 338393-64-9 |