4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzonitrile
PC10188-1G PC10188-500MG PC10188-5G
APOSPC10188-1GEA 172 EUR
APOSPC10188-1G APOSPC10188-500MG APOSPC10188-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Formel: C₁₃H₇ClFNO
Molecular Weight: 247.66 g/mol
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01815095
CAS-Nummer: 449778-68-1