4-(Difluormethyl)benzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 0 EUR
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluormethyl)benzoesäure 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Schmelzpunkt: 203…205 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784270
CAS-Nummer: 55805-21-5