3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyloxy)phenyl]acrylic acid
PC10190-1G PC10190-500MG PC10190-5G
APOSPC10190-1GEA 275 EUR
APOSPC10190-1G APOSPC10190-500MG APOSPC10190-5G
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formel: C₁₆H₁₂ClFO₃
Molecular Weight: 306.72 g/mol
Schmelzpunkt: 177…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091011
CAS-Nummer: 400825-72-1