6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC10193-1G PC10193-5G
APOSPC10193-1GEA 292 EUR
APOSPC10193-1G APOSPC10193-5G
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₇FN₂OS
Molecular Weight: 246.26 g/mol
Schmelzpunkt: 147…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091516
CAS-Nummer: 439095-02-0