[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10195-1G
PC10195-500MG
PC10195-5G
APOSPC10195-1GEA
533
EUR
APOSPC10195-1G
APOSPC10195-500MG
APOSPC10195-5G
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel:
C₁₃H₁₃F₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001207 CAS-Nummer: 400073-97-4 |