2-(4,4,4-Trifluoro-1-methyl-3-oxobutylidene)-1-hydrazinecarbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC10197-1G
PC10197-500MG
PC10197-5G
APOSPC10197-1GEA
172
EUR
APOSPC10197-1G
APOSPC10197-500MG
APOSPC10197-5G
2-(4,4,4-Trifluoro-1-methyl-3-oxobutylidene)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4,4,4-Trifluoro-1-methyl-3-oxobutylidene)-1-hydrazinecarbothioamide
Formel:
C₆H₈F₃N₃OS Schmelzpunkt: 144…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03011851 CAS-Nummer: 383148-57-0 |