2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10198-1G PC10198-500MG
APOSPC10198-1GEA 85.8 EUR
APOSPC10198-1G APOSPC10198-500MG
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₆F₃N₃O₂S
Schmelzpunkt: 170…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03012088
CAS-Nummer: 449778-74-9