1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Acetyl-5-(4-fluorophenyl)thiophene
PC10202-1G PC10202-500MG PC10202-5G
APOSPC10202-1GEA 263 EUR
APOSPC10202-1G APOSPC10202-500MG APOSPC10202-5G
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Formel: C₁₂H₉FOS
Molecular Weight: 220.27 g/mol
Schmelzpunkt: 119…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200932
CAS-Nummer: 886361-46-2