2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde oxime
PC10206-1G PC10206-500MG
APOSPC10206-1GEA 799 EUR
APOSPC10206-1G APOSPC10206-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₁₃H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 231.23 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091015
CAS-Nummer: 449778-79-4