1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(3-Fluoropropoxy)acetophenone
PC10208-1G PC10208-500MG PC10208-5G
APOSPC10208-1GEA 280 EUR
APOSPC10208-1G APOSPC10208-500MG APOSPC10208-5G
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Formel: C₁₁H₁₃FO₂
Molecular Weight: 196.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001251
CAS-Nummer: 400878-19-5