1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC10210-1G PC10210-500MG PC10210-5G
APOSPC10210-1GEA 289 EUR
APOSPC10210-1G APOSPC10210-500MG APOSPC10210-5G
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇ClFNO₂
Molecular Weight: 273.74 g/mol
Schmelzpunkt: 220…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425740
CAS-Nummer: 451485-55-5