7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10211-1G
PC10211-500MG
PC10211-5G
APOSPC10211-1GEA
533
EUR
APOSPC10211-1G
APOSPC10211-500MG
APOSPC10211-5G
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₁F₃N₄O₂ Schmelzpunkt: 224…226 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791193 CAS-Nummer: 863305-82-2 |