5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10214-1G
PC10214-500MG
APOSPC10214-1GEA
405
EUR
APOSPC10214-1G
APOSPC10214-500MG
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₈F₃N₃O₅ Schmelzpunkt: 189…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05021855 CAS-Nummer: 439095-12-2 |