Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC10218-1G
PC10218-500MG
PC10218-5G
APOSPC10218-1GEA
217
EUR
APOSPC10218-1G
APOSPC10218-500MG
APOSPC10218-5G
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₃H₁₆FNO₄S Molecular Weight: 301.34 g/mol Schmelzpunkt: 90…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02736084 CAS-Nummer: 349624-64-2 |