Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC10219-1G PC10219-500MG
APOSPC10219-1GEA 402 EUR
APOSPC10219-1G APOSPC10219-500MG
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Formel: C₁₇H₁₈F₃NO₃
Molecular Weight: 341,33 g/mol
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425754
CAS-Nummer: 439095-20-2