1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10225-1G PC10225-500MG PC10225-5G
APOSPC10225-1GEA 314 EUR
APOSPC10225-1G APOSPC10225-500MG APOSPC10225-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Molecular Weight: 228.18 g/mol
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791208
CAS-Nummer: 77458-38-9