3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC10230-1G PC10230-500MG PC10230-5G
APOSPC10230-1GEA 172 EUR
APOSPC10230-1G APOSPC10230-500MG APOSPC10230-5G
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formel: C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O
Molecular Weight: 323.1 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117811
CAS-Nummer: 76471-06-2