4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC10233-250MG
PC10233-1G
PC10233-5G
APOSPC10233-250MGEA
0
EUR
APOSPC10233-250MG
APOSPC10233-1G
APOSPC10233-5G
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₂H₆Cl₂F₃NO₃S Schmelzpunkt: 69…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243963 CAS-Nummer: 338422-71-2 UN: 3261 ADR: 8,III |