1-((4-Fluorphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10241-1G PC10241-250MG PC10241-5G
APOSPC10241-1GEA 109 EUR
APOSPC10241-1G APOSPC10241-250MG APOSPC10241-5G
1-((4-Fluorphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
1-((4-Fluorphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Formel: C₁₂H₁₄FNO₄S
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02331439
CAS-Nummer: 326907-70-4