Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10246-250MG PC10246-100MG
APOSPC10246-250MGEA 94.4 EUR
APOSPC10246-250MG APOSPC10246-100MG
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀FIN₂O₂
Molecular Weight: 360,13 g/mol
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791218
CAS-Nummer: 959576-71-7