2-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10248-10G
PC10248-1G
PC10248-5G
APOSPC10248-10GEA
0
EUR
APOSPC10248-10G
APOSPC10248-1G
APOSPC10248-5G
2-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
2-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Formel:
C₁₄H₁₀ClFO₂ Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01590675 CAS-Nummer: 336880-01-4 |