3-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC10249-10G PC10249-1G PC10249-5G
APOSPC10249-10GEA 216 EUR
APOSPC10249-10G APOSPC10249-1G APOSPC10249-5G
3-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
3-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₀ClFO₂
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01590673
CAS-Nummer: 336879-99-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR