1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC10250-5G PC10250-10G
APOSPC10250-5GEA 108 EUR
APOSPC10250-5G APOSPC10250-10G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formel: C₅H₅F₃N₂O
Molecular Weight: 166.1 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00139833
CAS-Nummer: 122431-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III