2'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
PC10254-1G PC10254-5G
APOSPC10254-1GEA 137 EUR
APOSPC10254-1G APOSPC10254-5G
2'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
2'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001269
CAS-Nummer: 400878-24-2