Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydrop
PC10258-1G
PC10258-500MG
APOSPC10258-1GEA
799
EUR
APOSPC10258-1G
APOSPC10258-500MG
Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Formel:
C₁₆H₁₇ClF₃N₃O₃ Molecular Weight: 391.78 g/mol Schmelzpunkt: 75…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568671 CAS-Nummer: 338965-01-8 |