5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Fluoroisatoic anhydride
PC10266-1G
PC10266-25G
PC10266-5G
APOSPC10266-1GEA
59.6
EUR
APOSPC10266-1G
APOSPC10266-25G
APOSPC10266-5G
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formel:
C₈H₄FNO₃ Molecular Weight: 181,12 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C Dichte: 1,502 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00112979 CAS-Nummer: 78755-94-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...