1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC10267-1G PC10267-500MG PC10267-5G
APOSPC10267-1GEA 172 EUR
APOSPC10267-1G APOSPC10267-500MG APOSPC10267-5G
1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Formel: C₁₄H₁₁BrF₃NO
Molecular Weight: 346.15 g/mol
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00268899
CAS-Nummer: 95337-69-2