3-Fluor-1-iodpropan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Fluoro-3-iodopropane

PC1027-100G PC1027-25G PC1027-5G
APOSPC1027-100GEA 433 EUR
APOSPC1027-100G APOSPC1027-25G APOSPC1027-5G
3-Fluor-1-iodpropan 98%
3-Fluor-1-iodpropan
Formel: C₃H₆FI
Molecular Weight: 187,982 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C/95mmHg
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07784197
CAS-Nummer: 462-40-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR