1,1,1-Trifluor-3-(phenethylamino)-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Phenethylamino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
PC10271-1G
PC10271-500MG
APOSPC10271-1GEA
799
EUR
APOSPC10271-1G
APOSPC10271-500MG
1,1,1-Trifluor-3-(phenethylamino)-2-propanol
1,1,1-Trifluor-3-(phenethylamino)-2-propanol
Formel:
C₁₁H₁₄F₃NO Schmelzpunkt: 63…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001278 CAS-Nummer: 400878-20-8 |