2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(4-Fluorobenzoyl)-2-(trichloroacetyl)-1H-pyrrole
PC10272-1G PC10272-500MG
APOSPC10272-1GEA 405 EUR
APOSPC10272-1G APOSPC10272-500MG
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Formel: C₁₃H₇Cl₃FNO₂
Molecular Weight: 334,56 g/mol
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001281
CAS-Nummer: 453557-67-0