3-(Boc-amino)-3-(3-fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC10277-1G
PC10277-500MG
APOSPC10277-1GEA
134
EUR
APOSPC10277-1G
APOSPC10277-500MG
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorphenyl)propionsäure
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₄H₁₈FNO₄ Molecular Weight: 283.30 g/mol Schmelzpunkt: 120…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090701 CAS-Nummer: 284493-59-0 |