1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10278-1G PC10278-25G PC10278-5G
APOSPC10278-1GEA 147 EUR
APOSPC10278-1G APOSPC10278-25G APOSPC10278-5G
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperazin
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₂FN₃O₂
Schmelzpunkt: 70…72,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01572463
CAS-Nummer: 154590-33-7