4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC10281-1G PC10281-500MG PC10281-5G
APOSPC10281-1GEA 533 EUR
APOSPC10281-1G APOSPC10281-500MG APOSPC10281-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Formel: C₁₃H₁₀ClF₂NO
Molecular Weight: 269,68 g/mol
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425812
CAS-Nummer: 453557-77-2