5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10286-1G
PC10286-500MG
APOSPC10286-1GEA
415
EUR
APOSPC10286-1G
APOSPC10286-500MG
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₉ClF₃NO₃ Schmelzpunkt: 191…193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140108 CAS-Nummer: 339024-06-5 |