1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10288-1G PC10288-500MG
APOSPC10288-1GEA 799 EUR
APOSPC10288-1G APOSPC10288-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Formel: C₁₁H₁₁F₆NO
Molecular Weight: 287.21 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01871716
CAS-Nummer: 453557-79-4