2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC10292-1G PC10292-500MG PC10292-5G
APOSPC10292-1GEA 172 EUR
APOSPC10292-1G APOSPC10292-500MG APOSPC10292-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Formel: C₇H₁₀ClF₂NO₂
Siedepunkt: 117 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02082432
CAS-Nummer: 478258-79-6